Beskrivelse
The MDR1 Vesicular Transport Assay Reagent Set is a ready-to-use kit containing all reagents needed for vesicular transport assay except for the vesicles themselves. The reagent set can be used for vesicular transport assay using radioisotope-labeled or non-labeled compound. This kit has enough material to perform 100 vesicular transport assays.
MDR1 vesikulær transport assay reagenssæt er et klar-til-brug kit, der indeholder alle reagenser, der er nødvendige til vesikulær transport assay, undtagen selve vesiklerne. Reagenssættet kan bruges til vesikulær transportassay under anvendelse af radioisotop-mærket eller ikke-mærket forbindelse. Dette sæt har nok materiale til at udføre 100 vesikulære transportanalyser.
Brug MDR1 Vesicular Transport Assay Reagent Set til at:
- Undersøg transportør-interaktionerne for dine lægemiddelkandidater
- Vurder potentialet for transportør-medierede lægemiddel-interaktioner
- Opnå resultater af høj kvalitet med et stort signal/støjforhold
Konceptet bag ABC Transporter vesikler
ABC-transportørvesikler er nemme at bruge, effektive reagenser til tidlig vurdering af en lægemiddelkandidats substrat og lægemiddelinteraktionspotentiale. Mens ABC-transportører typisk formidler eksporten af substrater ud af celler, importerer transportører, der udtrykkes på disse inside-out vesikler, substrater ind i vesiklerne. Det er derfor muligt kvantitativt at vurdere transportaktiviteten for din forbindelse ved at bestemme mængden, der er inkorporeret i vesiklerne.
Klare og pålidelige resultater
Fremstillet af Sf9-celler, som er blevet konstrueret til at overudtrykke specifikke ABC-transportører, giver disse 'indefra-ud'-vesikler høje niveauer af transportøraktivitet med lav baggrund, hvilket giver dig et klart signal, hvis din forbindelse er et substrat eller en inhibitor af en specifik effluxtransporter.
Kit kompatibilitet
Vores MDR1 vesikulære transportassay reagenssæt er designet til brug med MDR1 vesikler. De 100 vesikulære transportassays, der kan udføres med dette kit, kræver to MDR1-vesikelprodukter.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevar reagenser A, B, C og D ved -°20 C. Opbevar reagenser E og F ved stuetemperatur |
| Oversigt | MDR1 Vesicular Transport Assay Reagent Set, 100 Assays, Frozen, Bottle Format, Ready-to-Use Kit, Obtain High Quality Results With a Large Signal to Noise Ratios, –20°C Storage Temperature, Dry Ice Shipping Condition |
| Til brug med (applikation) | Pharma and biopharma, target and lead identification and validation, drug discovery and development, target-Based ADME/Tox assays, biochemical ADME assays, cytochrome P450 inhibition ADME assays |
| Inkluderer | Buffer A: Reaction Buffer (6mL x 1 vials): 50mM MOPS-Tris, 70mM KCl, 7.5mM MgCl2, Buffer B: x10 stopping and washing buffer (20mL x 1 vials) - 400mM MOPS-Tris, 700mM KCl, reagent C: 10mM MgATP solution (1.1mL x 2 vials), reagent D: 10mM MgAMP solution (1.1mL x 2 vials), reagent E: 10% (w/v) SDS solution (13mL x 1 vial), reagent F: 0.1N H2SO4 solution (11mL x 1 vial) |
| Mængde | 100 analyser |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Type | Vesikulært transportanalysereagenssæt |