Få mere at vide
Mdivi-1, MedChemExpress
Beskrivelse
Mdivi-1 is a selective dynamin-related protein 1 (Drp1) inhibitor. Mdivi-1 is a mitochondrial division/mitophagy inhibitor.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mdivi-1 |
| CAS | 338967-87-6 |
| Farve | Light Brown |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C15H10Cl2N2O2S |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Mitochondrial division inhibitor 1 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 160 mg/mL (452.98 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C1N(C2=C(Cl)C=C(Cl)C(OC)=C2)C(S)=NC3=C1C=CC=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 353.22 |
| Vis mere |