Få mere at vide
MD2-IN-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16480999
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16480999 1 mg -
16476577 5 mg 5mg
16454886 100 mg 100mg
16440227 50 mg -
16413858 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16480999 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY103483
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress MD2-IN-1 is an inhibitor of Myeloid differentiation protein 2 (MD2) with a KD of 189 μM for the recombinant human MD2 (rhMD2).
MD2-IN-1 is an inhibitor of Myeloid differentiation protein 2 (MD2) with a KD of 189 μM for the recombinant human MD2 (rhMD2).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MD2-IN-1
CAS 111797-22-9
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H22O6
Mængde 1 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (139.51 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=CC=C(OC)C(OC)=C1)/C=C/C2=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C2
Molekylvægt (g/mol) 358.39
Formel vægt 358.39
Procent renhed 99.74%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation