Få mere at vide
MCPA Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | MCPA-methyl ester |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11ClO3/c1-7-5-8(11)3-4-9(7)14-6-10(12)13-2/h3-5H,6H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 214.0397 |