Få mere at vide
Gibco™ McCoy's 5A (modificeret) medium, HEPES
Artikelnummer. 10674413 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
10 x 500 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10674413 500 ml 500ml
11560596 10 x 500 ml Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10674413 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 22330021
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
McCoy's 5A (modificeret) medium, HEPES
McCoy's 5A (modificeret) er et generelt medium, der understøtter udbredelsen af mange typer primære celler, etablerede cellelinjer og eksplantater fra biopsivæv. Dette medium vil understøtte væksten af primære pattedyrceller afledt af normal knoglemarv, hud, milt, nyre, lunge, rotteembryoner og andet væv.
Dr. Thomas McCoy formulerede oprindeligt McCoys 5A-medium som en modifikation af Basal Medium 5A. I modsætning til andre medier indeholder McCoy's 5A reduktionsmidlet glutathion, bactopepton og et højt niveau af glucose. Dette produkt inkluderer også Dr. Hsu's tilføjelse af Hanks' salte for at muliggøre brug uden for en CO 2 inkubator.
Produkt tilsigtet anvendelse
Til in vitro diagnostisk brug. FORSIGTIG: Ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning.
cGMP Produktion og Kvalitetssystem
Gibco™ McCoy's 5A er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en sammenlignelig Gibco™ McCoys 5A-produkt fremstillet i vores Grand Island-anlæg (12330-031). Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
Gibco™ McCoy's 5A (modificeret) kræver serumtilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). Gibco™ McCoy's 5A (modificeret) bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (2,2 g/L) og kræver derfor et miljø på 5 10 –% CO 2 for at opretholde fysiologisk pH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype McCoy's 5A (modificeret) medium
Med tilsætningsstoffer Høj glukose, Glutamin, Bacto-pepton, Fenolrød, HEPES
Uden tilsætningsstoffer Ingen natriumpyruvat
Til brug med (applikation) Pattedyrcellekultur
Mængde 500 ml
Certificeringer/compliance ISO 13485 standarder, FDA
pH 7 til 7,4
Regulatorisk status In-vitro diagnostisk anvendelse
Indhold og opbevaring 2 til 8 °C
Oversigt McCoy's 5A (modificeret) medium, 500mL, 1 X koncentration, flydende form, med høj glukose, L-glutamin, Bacto-pepton, phenolrød, HEPES, 7 til 7,4 pH, 12 måneders holdbarhed, 285 til 325 mOsm pattedyr, brug Odsmol til pattedyr/kg