Beskrivelse
McCoy's 5A (modificeret) er et generelt medium, der understøtter udbredelsen af mange typer primære celler, etablerede cellelinjer og eksplantater fra biopsivæv. Dette medium vil understøtte væksten af primære pattedyrceller afledt af normal knoglemarv, hud, milt, nyre, lunge, rotteembryoner og andet væv.
Denne McCoy's 5A (modificeret) leveres som følger:.
Med: Høj glukose, L-glutamin, Bacto-pepton, Phenol Red.
Uden: Natriumpyruvat.
Den komplette formulering er tilgængelig.
Dr. Thomas McCoy formulerede oprindeligt McCoys 5A-medium som en modifikation af Basal Medium 5A. I modsætning til andre medier indeholder McCoy's 5A reduktionsmidlet glutathion, bactopepton og et højt niveau af glucose. Park og Terasaki modificerede McCoys medium med modificerede niveauer af glycin, L-glutaminsyre, L-hydroxyprolin, L-prolin, L-serin, L-threonin, L-tryptophan og L-valin, plus tilsætning af antibiotika og HEPES.
Produktanvendelse .
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Gibco™ McCoy's 5A (Park og Terasaki modifikation) kræver serumtilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). Gibco™ McCoy's 5A (Park og Terasaki modifikation) bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (2,2 g/L) og kræver derfor et 5-10% CO 2 miljø for at opretholde den fysiologiske pH.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 1 X |
| Form | Væske |
| Produkttype | McCoys 5A Medium |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | Høj glukose, Glutamin, HEPES, Fenolrød |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen natriumpyruvat |
| Fremstillingskvalitet | cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden |
| Mængde | 1 stk. |
| Indhold og opbevaring | Opbevaringsforhold: 2 °C til 8 °C. Beskyt mod lys. Forsendelsesbetingelser: Omgivende Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdato |