Få mere at vide
MC1568, MedChemExpress
Artikelnummer. 16487186
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16487186 100 mg -
16477208 10 mg 10mg
16473227 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16487186 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY16914
MedChemExpress MC1568 is a selective class II (IIa) histone deacetylas (HDAC II) inhibitor, used for cancer research.
MC1568 is a selective class II (IIa) histone deacetylas (HDAC II) inhibitor, used for cancer research.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MC1568
CAS 852475-26-4
Farve Red
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H15FN2O3
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 18.5 mg/mL (58.86 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL O=C(NO)/C=C/C1=CC=C(/C=C/C(C2=CC=CC(F)=C2)=O)N1C
Molekylvægt (g/mol) 314.31
Formel vægt 314.31
Procent renhed 96.64%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death