missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

MBX-4132, MedChemExpress

Artikelnummer. 16484648
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16484648 10 mg -
16457367 5 mg -
16455486 100 mg 100mg
16423186 25 mg -
16410947 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16484648 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY112565

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress MBX-4132, a member of a chemical class called oxadiazoles that inhibit trans translation by binding to the bacterial ribosome.

MBX-4132, a member of a chemical class called oxadiazoles that inhibit trans translation by binding to the bacterial ribosome.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale MBX-4132
CAS 2286411-30-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H15FN4O2
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 25 mg/mL (73.89 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL O=C(NC1=NN=C(C2=CC=C(F)C=C2)O1)N3CCC4=CC=CC=C4C3
Molekylvægt (g/mol) 338.34
Formel vægt 338.34
Procent renhed 99.22%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.