Få mere at vide
MBX-2982, MedChemExpress
Artikelnummer. 16492527
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16492527 50 mg 50mg
16436428 10 mg -
16429017 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16492527 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15291
MedChemExpress MBX-2982 is a selective, orally-available G protein-coupled receptor 119 (GPR119) agonist.
MBX-2982 is a selective, orally-available G protein-coupled receptor 119 (GPR119) agonist.
Specifica
Kemisk navn eller materiale MBX-2982
CAS 1037792-44-1
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H24N8OS
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (111.47 mM; Need ultrasonic)
SMIL CCC1=CN=C(N2CCC(C3=NC(COC4=CC=C(N5N=NN=C5)C=C4)=CS3)CC2)N=C1
Molekylvægt (g/mol) 448.54
Formel vægt 448.54
Procent renhed 99.54%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Research purposes only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.