Få mere at vide
MBP146-78, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499926
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16499926 50 mg -
16476127 5 mg 5mg
16470769 1 mg -
16442756 25 mg 25mg
16413408 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16499926 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101525
MedChemExpress MBP146-78 is a potent and selective inhibitor of cGMP dependent protein kinases.
MBP146-78 is a potent and selective inhibitor of cGMP dependent protein kinases.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MBP146-78
CAS 188343-77-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H22FN3
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 7.69 mg/mL (22.93 mM; Need ultrasonic)
SMIL CN1CCC(C2=CC(C3=CC=NC=C3)=C(C4=CC=C(F)C=C4)N2)CC1
Molekylvægt (g/mol) 335.42
Formel vægt 335.42
Procent renhed 99.91%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation