Få mere at vide
MBL™ To Mark klasse AS Pipetter af glas
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Tolerance:
±0,008 ml
±0,01 ml
±0,015 ml
±0,02 ml
±0,03 ml
±0,05 ml
±0,08 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
- Overholder ISO 648 og DIN 12691
- Kalibreret til levering
- Trykt med batchkode til downloadbart batchcertifikat
- Klasse AS med+ 5s ventetid
- Har en sikkerhedspære i toppen af pipettens rør
- Fremstillet af sodakalkglas med robuste værktøjsdyser og permanent ravfarve
Tekniske data
Tekniske data
Kalibrering | At levere |
Certificeringer/compliance | ISO 648, DIN 12691 |
Klasse | AS |
Materiale | Sodavand Lime glas |
Uddannet | Ja |
Gradueringsfarve | Ravgul |
Mængde | 2 Pakke |
Tolerance | ±0,01 ml |
Volumen (metrisk) | 2 mL |
Type | Pipet |
Kampagner
-
Multiple Manufacturers
Focus on Agri-Science Testing
Use promotion code 24136 to get amazing savings.Promo Code: 24136Expires: 2025-10-26
New Offer Save Up to 87%
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
MBL™ To Mark klasse AS Pipetter af glas >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion