Få mere at vide
DWK Life Sciences Volumetrisk pipette, fra Soda-lime Glass, klasse AS , ravfarvet diffusionstryk, med batchcertifikat og overensstemmelsesattest
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
Pipetter bruges til præcis måling og dekantering af væsker. Kun visse mængder kan fyldes med pærepipetter. Der justeres til afløb (Ex) for + 20 °C referencetemperatur. Tolerancerne for volumenindholdet af kalibrerbare pipetter svarer til fejlgrænserne i de tyske vægt- og målforskrifter samt ISO og DIN. Pipetterne er lavet af soda-lime glas og overholder klasse AS . Skalaen er trykt i rav. Pipetter med batchnummer og nøjagtighedsklasse AS leveres med et batchcertifikat. Dette certifikat dokumenterer middelværdien opnået ved måling af det pågældende parti, standardafvigelsen og udstedelsesdagen. Batchcertifikaterne kan også hentes online. Batchnummeret består af fire cifre. De første to numre angiver produktionsåret, og de følgende to numre angiver partiet, f.eks.: 18.01.
- Kalibrering er baseret på det udhældede volumen (Ex) ved en referencetemperatur på +°20 C
- Udblæsningen gør det muligt at holde og dispensere forskellige mængder væske i portioner af samme størrelse
- Påbrændt, meget holdbart ravprint
- Volumenindholdstolerancerne er i overensstemmelse med nøjagtighedsklasse AS
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Sodavand Lime glas |
| Til brug med (applikation) | Nøjagtig måling og dekantering af væsker; Volumetrisk måling; Afhentning og levering af en defineret samlet mængde |
| Mængde | 12/Pk. |
| Tolerance | ±0,01 ml |
| Farve | Orange |
| Volumen (metrisk) | 2 mL |
| Længde (metrisk) | 350 mm |