Få mere at vide
Maytansinol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16470238
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16470238 5 mg
16463737 50 mg
16427778 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16470238 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19474
MedChemExpress Maytansinol inhibits microtubule assembly and induces microtubule disassembly in vitro.
Maytansinol inhibits microtubule assembly and induces microtubule disassembly in vitro.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Maytansinol
CAS 57103-68-1
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C28H37ClN2O8
Mængde 5 mg
Synonym Ansamitocin P-0
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 35 mg/mL (61.94 mM)
SMIL C[C@]1([C@H](CC(N(C(C=C2C=C3OC)=C3Cl)C)=O)O)[C@H]([C@@H]([C@](OC4=O)([H])C[C@]([C@](/C=C/C=C(C)/C2)([H])OC)(N4)O)C)O1
Molekylvægt (g/mol) 565.06
Formel vægt 565.06
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death