Få mere at vide
Axygen™ MaxyClear Snaplock mikrorør, 1,7 ml
Sørg for en effektiv tætning, der forbliver lukket under centrifugering. Axygen™ MaxyClear Snaplock Microtubes, 1,7 ml giver fremragende synlighed og har en gennemborende port til sprøjteadgang. Maksimum Recovery™ og sterile muligheder.
Brand: Axygen™ MCT-175-G
199.01 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
Axygen MaxyClear mikrocentrifugerør fås i en række forskellige farver. Axygen Maxymum Recovery™ overflade og sterile muligheder er også tilgængelige. SnapLock mikrocentrifugerør har frostede hætteoverflader og frostede sidepaneler, ideelle til mærkning. Hver hætte har en gennemborende port i midten af hætten. Mikrocentrifugerør uden hætter fås til nogle størrelser.
- 0,6 mL, 1,5 mL og 2,0 mL klare mikrocentrifugerør er kogfaste. Farvede rør er ikke kogtætte.
- Co-polymerrør giver enestående styrke og kemisk resistens. Må ikke være autokalverbar eller kogesikker.
- Klare mikrocentrifugerør er kogtætte. Farvede rør er ikke kogtætte.
- Maksimal G-kraft er 14.000 RCF.
- RNase-/DNase-fri og ikke-pyrogen
- Sterility Assurance Level (SAL) på 10−6
- Farve - Assorteret: Hver pakke indeholder en blanding af blå, grøn, violet, orange, rød og gul.
- Klare mikrocentrifugerør er kogtætte. Farvede rør er ikke kogtætte.
- Farve - Spektrum: 2 pakker hver af blå, grøn, orange, rød og gul.
Certificeringer
Certificeret RNase-, DNase- og endotoksin-sikker for total prøveintegritet
Tekniske data
Snap Cap | |
Polypropylen | |
1.7 mL | |
Copolymer | |
500/Pk. | |
Ikke steril | |
20,000 x g | |
0,1 til 1,5 ml |
RNase, DNase, pyrogenfri | |
Autoklaverbar | |
Grøn | |
0.1 mL | |
500 Rør/Pk., 10 Pakninger/Cs. | |
Ja | |
Mikrorør med lås med snaphætte |