Få mere at vide
Fisherbrand™ Polypropylen mikrocentrifugerør
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Neutral
Rød
Kapacitet (metrisk):
0,4 ml
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (metrisk) | 1,5 ml |
| Farve | Grøn |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (udstyr) | Mikrocentrifuge |
| nr. pr. pakke | 1000/pakke |
| Emballage | 1000/Pk. |
| Maks. RCF | 20,000 x g |