Få mere at vide
Fisherbrand™ Maxi pipettespidser
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11987744 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 til 5 ml
1000 til 5000μ L
250 til 2500μ L
500 til 2500μ L
5000μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Pakke med 500
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
11987744 250 til 2500μ L Pakke med 500
11512823 1000 til 5000μ L Pakke med 500
11917754 1000 til 5000μ L Pakke med 250
11937754 1 til 5 ml Pakke med 250
17650627 1 til 5 ml Pakke med 250
11997744 500 til 2500μ L Pakke med 500
11648138 5000μ L Pakke med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11987744
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Til brug med store pipetter
  • Designet til brug ved overførsel af stort prøvevolumen
  • Avanceret støbeteknologi sikrer, at spidserne er lige
  • Alternativ mulighed til serologiske pipetter
  • Ikke-steril; certificeret af uafhængigt laboratorium til at være fri for RNase, DNase, DNA og pyrogen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 250 til 2500μ L
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Neutral
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (engelsk) 4,2 tommer.
Længde (metrisk) 105 mm
Format Bulk
Tip stil Makro
Til brug med (udstyr) Rainin
Uddannet Nej