Få mere at vide
MAT2A inhibitor 2, MedChemExpress
Artikelnummer. 16494648
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16494648 10 mg -
16467367 5 mg 5mg
16465486 100 mg -
16420947 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16494648 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY112569
MedChemExpress MAT2A inhibitor 2 is a methionine adenosyltransferase 2A (MAT2A) inhibitor.
MAT2A inhibitor 2 is a methionine adenosyltransferase 2A (MAT2A) inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MAT2A inhibitor 2
CAS 13299-99-5
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H24ClN3O3
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 75 mg/mL (205.00 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1C(C)=CC(C2=CC=CC(OC)=C2)=NN1CCN3CCOCC3.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 365.85
Formel vægt 365.85
Procent renhed 99.12%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death