Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Standard pumpehoved til præcisionsslange L/S™ PPS Hus, SS Rotor
Beskrivelse
Ideel til væskeoverførselsapplikationer, der kræver høj nøjagtighed og repeterbarhed
- Standardhoveder er præcisionsstøbt til at rumme en enkelt størrelse slange
- Pumpehovedet er kompakt og enkelt i design med samme sideslangeindgang/-udgang perfekt —til pladsbegrænsede applikationer
- Standardhoveder er kompakte og nemme at integrere i dine OEM-applikationer
- Stak op til fire hoveder afhængigt af drevanbefalinger
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner (L x B x H) | 7.6 H x 7 W x 6.4 cm D |
| Flowhastighed | 0,21 til 130 ml/min. |
| Til brug med (applikation) | Til væskeoverførselsanvendelser, der kræver høj nøjagtighed og repeterbarhed |
| Inkluderer | Slangebelastningsnøgle, enkeltkanals monteringshardware og en 15 tommer. (38 cm) længde af silikonepumpeslange |
| Antal kanaler | 1 |
| Antal ruller | 3 |
| Okklusionstype | Fast |
| Samlet dybde (metrisk) | 6.4 cm |
| Samlet højde (metrisk) | 7.6 cm |
| Samlet bredde (metrisk) | 7 cm |
| Vis mere |