Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Standard pumpehoved til præcisionsslange L/S™ PPS Hus, SS Rotor
Artikelnummer. 11880060
Skift visning
Slangestørrelse:
14
15
16
17
24
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Slangestørrelse unitSize
11880060 14 Hver
11870080 15 Hver
11800070 16 Hver
11880080 17 Hver
11820090 24 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11880060 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 0701452
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til væskeoverførselsapplikationer, der kræver høj nøjagtighed og repeterbarhed
  • Standardhoveder er præcisionsstøbt til at rumme en enkelt størrelse slange
  • Pumpehovedet er kompakt og enkelt i design med samme sideslangeindgang/-udgang perfekt —til pladsbegrænsede applikationer
  • Standardhoveder er kompakte og nemme at integrere i dine OEM-applikationer
  • Stak op til fire hoveder afhængigt af drevanbefalinger
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 7.6 H x 7 W x 6.4 cm D
Flowhastighed 0,21 til 130 ml/min.
Til brug med (applikation) Til væskeoverførselsanvendelser, der kræver høj nøjagtighed og repeterbarhed
Inkluderer Slangebelastningsnøgle, enkeltkanals monteringshardware og en 15 tommer. (38 cm) længde af silikonepumpeslange
Antal kanaler 1
Antal ruller 3
Okklusionstype Fast
Samlet dybde (metrisk) 6.4 cm
Samlet højde (metrisk) 7.6 cm
Samlet bredde (metrisk) 7 cm
Mængde 1 stk.
Rørtype L/S rør
Slangestørrelse 14
Type Standard pumpehoved
Rotor materiale Rustfrit stål
Hastighed 1 til 600 rpm
Etui materiale Polyphenylensulfid