Få mere at vide
Masterflex™ Enkeltkanals polykarbonathus Standard pumpehoved
Beskrivelse
Brug pumpehovederne til almindelige væskeoverførselsanvendelser, der kræver nøjagtighed og fremragende repeterbarhed. MasterFlex™ Enkeltkanals polycarbonathus Standard pumpehoveder er perfekte til pladsbegrænsede applikationer og nemme at integrere i dine OEM-applikationer.
- Økonomisk højpræcisionspumpehoved til præcisionsslange
- Standardhoveder er præcisionsstøbt til at rumme en enkelt størrelse slange
- Fås med klart polycarbonat (PC) hus med enten koldvalset stål (CRS ) eller rustfri stål (SS) rotorer
- CRS giver økonomi, mens SS giver bedre kemikalieresistens og holdbarhed
- De 52 modeller med uigennemsigtigt sort polyphenylensulfid (PPS) hus og SS-rotorer tilbyder den bedste samlede kemiske resistens
- Pumpehovedet er kompakt og enkelt i design med samme slangeindgang/udgang
- Standardhoveder er kompakte og nemme at integrere i dine OEM-applikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Flowhastighed | 0,002 til 8 l/min. |
| Til brug med (applikation) | Til dispensering og dosering |
| Inkluderer | Enkeltkanals monteringshardware, udskiftelig tangstøvle og slangeindlæsningsnøgle |
| Antal kanaler | 1 |
| Okklusionstype | Fast |
| Mængde | 1 stk. |
| Rørtype | I/P rør |
| Slangestørrelse | 19 |
| Type | Standard pumpehoved |
| Rotor materiale | Rustfrit stål |
| Vis mere |