Få mere at vide
Masterflex™ Enkeltkanals polykarbonathus Standard pumpehoved
Artikelnummer. 11715099
Skift visning
Flowhastighed:
0,002 til 8 l/min.
0,06 til 36 ml/min.
0,21 til 130 ml/min.
0,8 til 480 ml/min.
1,7 til 1000 ml/min.
2,8 til 1700 ml/min.
3,8 til 2300 ml/min.
4,8 til 2900 ml/min.
Rotor materiale:
Koldvalset stål
Rustfrit stål
Slangestørrelse:
13
14
15
16
18
19
24
35
36
73
82
Pakningsstørrelse:
Hver
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flowhastighed Rotor materiale Slangestørrelse unitSize
11715099 3,8 til 2300 ml/min. Rustfrit stål 18 Hver
11785158 0,06 til 36 ml/min. Koldvalset stål 13 Hver
11705168 0,8 til 480 ml/min. Koldvalset stål 16 Hver
11735168 3,8 til 2300 ml/min. Koldvalset stål 18 Hver
11800090 2,8 til 1700 ml/min. Koldvalset stål 24 Hver
11791199 3,8 til 2300 ml/min. Koldvalset stål 35 Hver
11770299 4,8 til 2900 ml/min. Koldvalset stål 36 Hver
11795059 0,002 til 8 l/min. Koldvalset stål 73 Hver
11755148 0,002 til 8 l/min. Koldvalset stål 82 Hver
11765089 0,06 til 36 ml/min. Rustfrit stål 13 Hver
11795089 1,7 til 1000 ml/min. Rustfrit stål 15 Hver
11775089 0,21 til 130 ml/min. Rustfrit stål 14 Hver
11811455 0,002 til 8 l/min. Rustfrit stål 19 Hver
11810090 2,8 til 1700 ml/min. Rustfrit stål 24 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 11715099 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 0701821
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug pumpehovederne til almindelige væskeoverførselsanvendelser, der kræver nøjagtighed og fremragende repeterbarhed. MasterFlex™ Enkeltkanals polycarbonathus Standard pumpehoveder er perfekte til pladsbegrænsede applikationer og nemme at integrere i dine OEM-applikationer.
  • Økonomisk højpræcisionspumpehoved til præcisionsslange
  • Standardhoveder er præcisionsstøbt til at rumme en enkelt størrelse slange
  • Fås med klart polycarbonat (PC) hus med enten koldvalset stål (CRS ) eller rustfri stål (SS) rotorer
  • CRS giver økonomi, mens SS giver bedre kemikalieresistens og holdbarhed
  • De 52 modeller med uigennemsigtigt sort polyphenylensulfid (PPS) hus og SS-rotorer tilbyder den bedste samlede kemiske resistens
  • Pumpehovedet er kompakt og enkelt i design med samme slangeindgang/udgang
  • Standardhoveder er kompakte og nemme at integrere i dine OEM-applikationer
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 7.6 H x 7 W x 6.4 cm D
Flowhastighed 3,8 til 2300 ml/min.
Til brug med (applikation) Til væskeoverførselsanvendelser, der kræver høj nøjagtighed og repeterbarhed
Inkluderer Slangebelastningsnøgle, enkeltkanals monteringshardware og en 15 tommer. (38 cm) længde af silikonepumpeslange
Antal kanaler 1
Antal ruller 3
Okklusionstype Fast
Samlet dybde (metrisk) 6.4 cm
Samlet højde (metrisk) 7.6 cm
Samlet bredde (metrisk) 7 cm
Mængde 1 stk.
Rulle materiale Koldvalset stål
Rørtype L/S rør
Slangestørrelse 18
Type Standard pumpehoved
Rotor materiale Rustfrit stål
Hastighed 1 til 600 rpm
Etui materiale Polycarbonat