Få mere at vide
Masterflex™ I/P™ BioPharm™ Højtydende præcisionspumpeslange, platinhærdet silikone
Sikre optimal ydeevne fra din Masterflex™ pumpe med denne silikone pumpeslange. Masterflex™ I/P™ BioPharm™ Platinhærdet silikone højtydende præcisionspumpeslange giver nøjagtigt, repeterbart flow. Ideel til industrielle applikationer, der kræver flowhastigheder op til 17 LPM (4,5 GPM).
4755.00 DKK - 6220.00 DKK
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Silikone
Til brug med (applikation) Farmaceutiske, kosmetiske, forsknings- og autoanalyseapplikationer
Min. Driftstemperatur (metrisk) -59 °C
Emballagemængde 1 rulle
Se flere specifikationer
Produkter 3
Artikelnummer Brand Slangestørrelse Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Slangestørrelse Pris Antal & tilgængelighed  
11807553
Dokumentvisning
Masterflex™
96421-70
70
6220.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Ikke relevant
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
11897543
Dokumentvisning
Masterflex™
96421-88
88
5395.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Ikke relevant
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
11817553
Dokumentvisning
Masterflex™
96421-89
89
4755.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 01-10-2025
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
Højtydende pumpeslange giver fremragende trykgenerering, sugeløft, evne til at pumpe tyktflydende væsker og lang slangelevetid alt —sammen ved højere strømningshastigheder. Tykkere væg i forhold til Masterflex™ præcisionspumpeslange.
  • Formulering: Tygon™ 3350 silikone, platinhærdet
  • Farmaceutiske, kosmetiske, forsknings- og autoanalyseapplikationer
  • Ultra-glat; minimerer bakterievækst
  • Bedste valg til applikationer, der involverer tryk, sugeløft, tyktflydende væsker eller lang slangelevetid
  • God til mild til medium koncentration af baser, salte og alkoholer
  • Lugtfri, smagløs og ugiftig
  • Klarhed
Tekniske data
Tekniske data
Autoklaverbar
Farmaceutiske, kosmetiske, forsknings- og autoanalyseapplikationer
1 rulle
Slanger til pumper
Silikone
-59 °C
232 °C
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Masterflex™ I/P™ BioPharm™ Højtydende præcisionspumpeslange, platinhærdet silikone