Få mere at vide
Masterflex™ I/P™ BioPharm™ Højtydende præcisionspumpeslange, platinhærdet silikone
Slangestørrelse:
70
88
89
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Højtydende pumpeslange giver fremragende trykgenerering, sugeløft, evne til at pumpe tyktflydende væsker og lang slangelevetid alt —sammen ved højere strømningshastigheder. Tykkere væg i forhold til Masterflex™ præcisionspumpeslange.
- Formulering: Tygon™ 3350 silikone, platinhærdet
- Farmaceutiske, kosmetiske, forsknings- og autoanalyseapplikationer
- Ultra-glat; minimerer bakterievækst
- Bedste valg til applikationer, der involverer tryk, sugeløft, tyktflydende væsker eller lang slangelevetid
- God til mild til medium koncentration af baser, salte og alkoholer
- Lugtfri, smagløs og ugiftig
- Klarhed
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 9.5 mm |
| Materiale | Silikone |
| Til brug med (applikation) | Farmaceutiske, kosmetiske, forsknings- og autoanalyseapplikationer |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -59 °C |
| Emballagemængde | 1 rulle |
| Slangestørrelse | 70 |
| Slange Barb | 3/8 tommer |
| Højde (metrisk) | 8.8 mm |
| Maksimalt tryk | 2,7 bar |
| Vis mere |