Få mere at vide
Masterflex™ PharmaPure™ I/P™ Præcisionspumpeslange
Artikelnummer. 11896753
Skift visning
Slangestørrelse:
26
73
82
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Slangestørrelse unitSize
11896753 26 Hver
11806763 73 Hver
11816763 82 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11896753 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 0643526
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Beskyt væskerenheden med PharmaPure™ rør. Masterflex™ PharmaPure™ I/P™ Præcisionspumpeslanger har ultralav spallation, ideel til følsomme og dyre væsker og til filtreringsapplikationer.
Slangen er specialfremstillet, så den passer Masterflex™ Pumper. Konstrueret til lang levetid i peristaltiske pumpeapplikationer. Lot-til-lot-konsistens for overlegen nøjagtighed og repeterbarhed.
  • Ikke-toksisk og ikke-hæmolytisk med fremragende biokompatibilitet
  • Lang levetid under tryk op til 60 psi (4 bar)
  • Lavt ekstraherbart materiale og lav gaspermeabilitet
  • Møder USP Klasse VI kriterier
  • FDA-kompatibel
  • Farmaceutisk bioteknologi og fødevareapplikationer
  • Uigennemsigtig råhvid
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 6.4 mm
Materiale PharmaPure
Samlet længde (metrisk) 760 cm
Til brug med (applikation) farmaceutiske, bioteknologiske og fødevareapplikationer
Min. Driftstemperatur (metrisk) -51 °C
Slangestørrelse 26
Flowhastighed 0,01 til 4 l/min.
Højde (metrisk) 8.8 m
Gaspermeabilitet Low (Lav)
Farve Uigennemsigtig råhvid
Maksimalt tryk 40 psi
Vakuum niveau 660 mm
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 132 °C
Produkttype Slanger til pumper