Få mere at vide
Masterflex™ Norprene™ I/P™ Højtydende præcisionspumpeslange
Artikelnummer. 11731239
Skift visning
Slangestørrelse:
70
88
89
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Slangestørrelse unitSize
11731239 70 Hver
11721259 88 Hver
11711259 89 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11731239 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 0640470
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Holder ud og overgår andre slanger med 10.000 timers slangelevetid
  • Genuine Masterflex™-slanger gennemgår robuste tests for at give optimal præstation/pumpelevetid timer med peristaltisk pumpeudstyr
  • Præcision ekstruderet til snævre tolerancer for høj repeterbarhed, nøjagtighed og reproducerbarhed
  • Global markedsleder inden for række af formuleringer til den mest omfattende kemiske kompatibilitet
  • Tilpassede længder og konfigurationer til engangsbrug er tilgængelige for at minimere nedetid
  • Myndighedsgodkendelser, der passer til din unikke applikation
  • Altid på lager— de fleste formuleringer og størrelser tilgængelige til levering samme dag
  • Økonomisk slange med længere slangelevetid
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 9.5 mm
Materiale Norprene
Samlet længde (metrisk) 760 cm
Til brug med (applikation) applikationer, der kræver fremragende modstandsdygtighed over for kemikalier, varme, ozon og ultraviolet (UV) lys
Min. Driftstemperatur (metrisk) -51 °C
Modstandsegenskaber Syrer
Slangestørrelse 70
Flowhastighed 0,01 til 8 l/min.
Slange Barb 3/8 tommer
Farve Uigennemsigtig sort
Maksimalt tryk 40 psi
Vakuum niveau 660 mm
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 132 °C
Produkttype Slanger til pumper