Få mere at vide
Masterflex™ Norprene™ Mad I/P™ Præcisionspumpeslange
Artikelnummer. 11885092
Skift visning
Slangestørrelse:
26
73
82
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Slangestørrelse unitSize
11885092 82 Hver
11735029 26 Hver
11831455 73 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11885092 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 0640282
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne slange til fødevarer med høj temperatur. Masterflex™ Norprene™ Mad I/P™ Præcisionspumpeslange er ideel til fødevare-, mejeri- og drikkevareindustrien. Konstrueret til lang levetid i peristaltiske pumpeapplikationer.
Præcisionspumpeslanger er specialfremstillet, så de passer Masterflex™ Pumper. Tilbyder parti-til-lot-konsistens for overlegen nøjagtighed og repeterbarhed.
  • Varme-, ozon- og UV-lysbestandig
  • Ikke-aldrende og ikke-oxiderende
  • Overlegen syre- og alkaliresistens
  • Overholder FDA, 3A, NSF , REACH, RoHS
  • Uigennemsigtig beige
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 12.7 mm
Materiale Norprene
Samlet længde (metrisk) 1520 cm
Til brug med (applikation) fødevare-, mejeri- og drikkevareindustrien
Min. Driftstemperatur (metrisk) -51 °C
Modstandsegenskaber Syrer
Slangestørrelse 82
Flowhastighed 0,02 til 13 l/min.
Slange Barb 1/2 tomme.
Højde (metrisk) 7.0 m
Farve Uigennemsigtig beige
Maksimalt tryk 20 psi
Vakuum niveau 510 mm
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttype Slanger til pumper