Få mere at vide
Masterflex™ Norprene™ Mad I/P™ Præcisionspumpeslange
Artikelnummer. 11735029
Skift visning
Slangestørrelse:
26
73
82
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Slangestørrelse unitSize
11735029 26 Hver
11831455 73 Hver
11885092 82 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11735029 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 0640226
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne slange til fødevarer med høj temperatur. Masterflex™ Norprene™ Mad I/P™ Præcisionspumpeslange er ideel til fødevare-, mejeri- og drikkevareindustrien. Konstrueret til lang levetid i peristaltiske pumpeapplikationer.
Præcisionspumpeslanger er specialfremstillet, så de passer Masterflex™ Pumper. Tilbyder parti-til-lot-konsistens for overlegen nøjagtighed og repeterbarhed.
  • Varme-, ozon- og UV-lysbestandig
  • Ikke-aldrende og ikke-oxiderende
  • Overlegen syre- og alkaliresistens
  • Overholder FDA, 3A, NSF , REACH, RoHS
  • Uigennemsigtig beige
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 0,25 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 6.4 mm
Materiale Norprene
Diameter (engelsk) Ydre 0,25 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 6.4 mm
Samlet længde (engelsk) 49.8 ft.
Samlet længde (metrisk) 1520 cm
Til brug med (applikation) fødevare-, mejeri- og drikkevareindustrien
Min. Driftstemperatur (metrisk) -51 °C
Modstandsegenskaber Syrer
Slangestørrelse 26
Flowhastighed 0,01 til 4 l/min.
Slange Barb 1/4 in.
Højde (metrisk) 8.8 m
Farve Uigennemsigtig beige
Maksimalt tryk 40 psi
Vakuum niveau 660 mm
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttype Slanger til pumper