Få mere at vide
Masterflex™ Norprene™ I/P™ Præcisionspumpeslange
Beskrivelse
Holder ud og overgår andre slanger med 10.000 timers slangelevetid
- Genuine Masterflex™-slanger gennemgår robuste tests for at give optimal præstation/pumpelevetid timer med peristaltisk pumpeudstyr
- Præcision ekstruderet til snævre tolerancer for høj repeterbarhed, nøjagtighed og reproducerbarhed
- Global markedsleder inden for række af formuleringer til den mest omfattende kemiske kompatibilitet
- Tilpassede længder og konfigurationer til engangsbrug er tilgængelige for at minimere nedetid
- Myndighedsgodkendelser, der passer til din unikke applikation
- Altid på lager— de fleste formuleringer og størrelser tilgængelige til levering samme dag
- Økonomisk slange med længere slangelevetid
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 12.7 mm |
| Materiale | Silikone |
| Samlet længde (metrisk) | 1520 cm |
| Til brug med (applikation) | Til applikationer, der kræver fremragende modstandsdygtighed over for kemikalier, varme, ozon og ultraviolet (UV) lys |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -51 °C |
| Modstandsegenskaber | Syrer |
| Slangestørrelse | 82 |
| Flowhastighed | 0,02 til 13 l/min. |
| Slange Barb | 1/2 tomme. |
| Vis mere |