Få mere at vide
Masterflex™ Norprene™ Mad L/S™ Præcisionspumpeslange
Produktkod. 11821435
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Slangestørrelse:
13
14
16
17
18
25
Förpackningsstorlek:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Slangestørrelse unitSize
11821435 16 -
11806694 13 Hver
11826694 14 Hver
11715108 25 Hver
11841435 17 Hver
11851435 18 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11821435 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 0640216
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Brug denne slange til fødevarer med høj temperatur. Masterflex™ Norprene™ Mad L/S™ Præcisionspumpeslange er ideel til fødevare-, mejeri- og drikkevareindustrien. Konstrueret til lang levetid i peristaltiske pumpeapplikationer.
  • Custom ekstruderet til at passe Masterflex™ Pumper
  • Varme-, ozon- og UV-lysbestandig
  • Ikke-aldrende og ikke-oxiderende
  • Overlegen syre- og alkaliresistens
  • Overholder FDA, 3A, NSF , REACH, RoHS
  • Uigennemsigtig beige
Specifikationer
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 0,12 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 3.1 mm
Materiale Silikone
Diameter (engelsk) Ydre 0,62 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 16 mm
Samlet længde (engelsk) 49.2 ft.
Samlet længde (metrisk) 1500 cm
Til brug med (applikation) Ideel til fødevare-, mejeri- og drikkevareindustrien
Min. Driftstemperatur (metrisk) -51 °C
Modstandsegenskaber Syrer, alkalier
Slangestørrelse 16
Flowhastighed 0,8 til 480 ml/min.
Slange Barb 1/8 tommer
Højde (metrisk) 8.8 m
Farve Uigennemsigtig beige
Maksimalt tryk 40 psi
Vakuum niveau 660 mm
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttype Norprene Food Tubing
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.