Få mere at vide
Masterflex™ Norprene™ Mad L/S™ Præcisionspumpeslange
Artikelnummer. 11806694
Skift visning
Slangestørrelse:
13
14
16
17
18
25
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Slangestørrelse unitSize
11806694 13 Hver
11826694 14 Hver
11715108 25 Hver
11821435 16 -
11841435 17 Hver
11851435 18 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11806694 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 0640213
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne slange til fødevarer med høj temperatur. Masterflex™ Norprene™ Mad L/S™ Præcisionspumpeslange er ideel til fødevare-, mejeri- og drikkevareindustrien. Konstrueret til lang levetid i peristaltiske pumpeapplikationer.
  • Custom ekstruderet til at passe Masterflex™ Pumper
  • Varme-, ozon- og UV-lysbestandig
  • Ikke-aldrende og ikke-oxiderende
  • Overlegen syre- og alkaliresistens
  • Overholder FDA, 3A, NSF , REACH, RoHS
  • Uigennemsigtig beige
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 0,031 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0.8 mm
Materiale Silikone
Diameter (engelsk) Ydre 0,51 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 13 mm
Samlet længde (engelsk) 49.2 ft.
Samlet længde (metrisk) 1500 cm
Til brug med (applikation) Ideel til fødevare-, mejeri- og drikkevareindustrien
Min. Driftstemperatur (metrisk) -51 °C
Modstandsegenskaber Syrer, alkalier
Slangestørrelse 13
Flowhastighed 0,06 til 36 ml/min.
Slange Barb 1/16 tommer.
Højde (metrisk) 8.8 m
Farve Uigennemsigtig beige
Maksimalt tryk 20 psi
Vakuum niveau 660 mm
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttype Norprene Food Tubing