Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Digitale procespumpesystemer med Cytoflow™ Pumpehoved
Ideel til overførsel og dispensering af levende cellekulturer, medier og andre forskydningsfølsomme væsker i proces- og udvaskningsmiljøer.
Brand:  Masterflex™ 77975-52
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 16448999
  • 67565.00 DKK / Hver
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Konveks rulledesign er skånsommere for levende celler og forskydningsfølsomme væsker —valideret af uafhængige testdata
  • Rotor med stor diameter leverer højere flowhastigheder ved lavere hastigheder
  • Lavhastighedspumpning giver dig mulighed for at bevare konsistensen og egenskaberne af forskydningsfølsomme væsker
  • Drivhusene er fuldstændigt forseglede IP—66- og NEMA 4X-klassificerede, og slangen —enkelt ned for at rengøre
  • Børsteløs, vedligeholdelsesfri motortilbud± 0,1 % hastighedskontrolnøjagtighed med et 6000 til 1 turndown-forhold
  • Cytoflow pumpehoved tilbyder den bedste mulighed for at pumpe levende celler og forskydningsfølsomme væsker —valideret af uafhængige testdata
  • Fuld fjernbetjeningsfunktioner muliggør nem integration i automatiserede processer
  • Grafisk LCD viser fire driftstilstande: kontinuerlig kørsel, tidsindstillet dispensering, kopidispensering, volumendispensering. Se pumpens ydeevne konstant
Tekniske data
Tekniske data
LCD
0,62 til 3700 ml/min.
L/S kørsel 07575-30, Cytoflow™ pumpehoved 77253-02, 10 fod. C-Flex™ ULTRA™ rør og 6 fod. (1,8 m) ledning med IEC 320/CEE22 fatning
90 til 260 VAC
IP66
0,1 til 600 rpm
37.03 x 22.86 x 23.65 cm
2,2 A ved 115 V, 1,1 A ved 230 V
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Masterflex™ L/S™ Digitale procespumpesystemer med Cytoflow™ Pumpehoved > Flowhastighed: 0,62 til 3700 ml/min