Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Digitale procespumpesystemer med Cytoflow™ Pumpehoved
Artikelnummer. p-7182042
Flowhastighed:
0,17 til 1040 ml/min.
0,62 til 3700 ml/min.
Artikelnummer. 16438999
Brand: Masterflex™ 7797550
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ideel til overførsel og dispensering af levende cellekulturer, medier og andre forskydningsfølsomme væsker i proces- og udvaskningsmiljøer.
  • Konveks rulledesign er skånsommere for levende celler og forskydningsfølsomme væsker —valideret af uafhængige testdata
  • Rotor med stor diameter leverer højere flowhastigheder ved lavere hastigheder
  • Lavhastighedspumpning giver dig mulighed for at bevare konsistensen og egenskaberne af forskydningsfølsomme væsker
  • Drivhusene er fuldstændigt forseglede IP—66- og NEMA 4X-klassificerede, og slangen —enkelt ned for at rengøre
  • Børsteløs, vedligeholdelsesfri motortilbud± 0,1 % hastighedskontrolnøjagtighed med et 6000 til 1 turndown-forhold
  • Cytoflow pumpehoved tilbyder den bedste mulighed for at pumpe levende celler og forskydningsfølsomme væsker —valideret af uafhængige testdata
  • Fuld fjernbetjeningsfunktioner muliggør nem integration i automatiserede processer
  • Grafisk LCD viser fire driftstilstande: kontinuerlig kørsel, tidsindstillet dispensering, kopidispensering, volumendispensering. Se pumpens ydeevne konstant
Tekniske data
Kanaler 1
Display Type LCD
Bedømmelse af kabinet IP66
Flowhastighed 0,17 til 1040 ml/min.
Motorhastighed 0,1 til 600 rpm
Inkluderer L/S kørsel 07575-30, Cytoflow™ pumpehoved 77253-00, 10 fod. C-Flex™ ULTRA™ rør og 6 fod. (1,8 m) ledning med IEC 320/CEE22 fatning
Materiale Rustfrit stål
Dimensioner (L x B x H) 37.03 x 22.86 x 23.65 cm
Elektriske krav 90 til 260 VAC
Strømstyrke 2,2 A ved 115 V, 1,1 A ved 230 V