Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Precision konsoldrev med variabel hastighed
Beskrivelse
Vær sikker på dispenseringsnøjagtighed med dette digitale drev. Masterflex™ IP33 digitalt LED-pumpedrev med variabel hastighed har hastighedsvisning og hastighedskontrol til præcis flowregulering, ideel til måleapplikationer. Brug 2 eller 4 pumpehoveder sammen for øgede flowhastigheder og til flerkanalsapplikationer.
Disse nøjagtige analoge konsoldrev har kraftige motorer. Fjernhastighedskontrol kræver DB9 hanstik 07595-45 eller kabelsamling 07595-47. Brug fjernstyring til start/stop via kontaktlukning eller åben kollektor (5 V TTL); styr start/stop via fodkontakt 77595-35 eller håndholdt fjernbetjening 07528-80. Trecifret LED-display viser motoromdrejninger, så du kan bekræfte hastighedsindstillingen med et hurtigt blik. Reversibel motor giver dig mulighed for at tømme slangen før eller efter pumpning og pumpe væske i begge retninger.
- Flowhastighed 0,06 til 3400 ml/min (afhænger af drevets omdrejningstal og slangens størrelse)
- LED-indikatorer bekræfter motorens retning
- Stabelbart, stænkafvisende ABS-plasthus; IP33-klassificeret
- Fjernstyringsmuligheder via et DB9 hunstik bag på drevet
- Hastighedskontrolindgang: 4 til 20 mA eller 0 til 10 VDC
- Pumpens retning (CW/CCW) via åben strømaftager eller kontaktlukning
- Start/stop via åben strømaftager eller kontaktlukning
- Membrantastatur til nem kontrol af hastighed, retning og start/stop
- Pumpehoveder følger IKKE med motor
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE, ISO 9001:2000 |
| Vise | Digital LED |
| Elektriske krav | 115/230 VAC 50/60 Hz 75 w |
| Flowhastighed | 0,36 til 3400 ml/min. |
| Til brug med (applikation) | Til måleapplikationer |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| IP-vurdering | IP 33 |
| Inkluderer | 6 fod (1,8m) strømledning med IEC 320/CEE22-stik |
| Model- | 07528-10 |
| Motortype | Vendbar |
| Vis mere |