Få mere at vide
Masterflex™ C-Flex™ I/P™ Højtydende præcisionspumpeslange
Sikre optimal Masterflex™ pumpeydelse med denne slange. Masterflex™ C-Flex™ I/P™ High Performance Precision Pump Tubing kombinerer biokompatibilitet af silikone med kemisk resistens svarende til Tygon™ . Ideel til applikationer, der involverer tryk, sugeløft og viskøse væsker.
1250.00 DKK - 1650.00 DKK
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale C-Flex
Til brug med (applikation) Til generelle laboratoriebrug, der kræver høj ydeevne og lang levetid
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Gaspermeabilitet Low (Lav)
Se flere specifikationer
Produkter 3
Artikelnummer Brand Slangestørrelse Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Slangestørrelse Pris Antal & tilgængelighed  
11761209
Dokumentvisning
Masterflex™
06424-70
70
1395.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 19-09-2025
Læg i indkøbskurv
11859631
Dokumentvisning
Masterflex™
06424-88
88
1250.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 19-09-2025
Læg i indkøbskurv
11711239
Dokumentvisning
Masterflex™
06424-89
89
1650.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 27-11-2025
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Enestående træk- og rivestyrke, god biokompatibilitet, lav gaspermeabilitet og en glat overflade
  • Generelle laboratorieslanger til applikationer, der kræver høj ydeevne og lang levetid
  • Tykkere væg sammenlignet med præcisionspumpeslanger
  • Lot-til-lot-konsistens for overlegen nøjagtighed og repeterbarhed
  • Giver længere levetid end andre platin- og peroxidsilikoneslangeformuleringer
  • Meget lav proteinbinding
  • Varmforseglelig, svejsbar
  • Bedre modstand mod pH-udsving
  • Overholder USP Klasse VI, EP, REACH, RoHS, ADCF
  • Økonomisk
  • Uigennemsigtig hvid
Tekniske data
Tekniske data
Autoklaverbar
Til generelle laboratoriebrug, der kræver høj ydeevne og lang levetid
Low (Lav)
135 °C
C-Flex
-40 °C
Uigennemsigtig hvid
Slanger til pumper
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Masterflex™ C-Flex™ I/P™ Højtydende præcisionspumpeslange