Få mere at vide
Masterflex™ C-Flex™ I/P™ Højtydende præcisionspumpeslange
Beskrivelse
- Enestående træk- og rivestyrke, god biokompatibilitet, lav gaspermeabilitet og en glat overflade
- Generelle laboratorieslanger til applikationer, der kræver høj ydeevne og lang levetid
- Tykkere væg sammenlignet med præcisionspumpeslanger
- Lot-til-lot-konsistens for overlegen nøjagtighed og repeterbarhed
- Giver længere levetid end andre platin- og peroxidsilikoneslangeformuleringer
- Meget lav proteinbinding
- Varmforseglelig, svejsbar
- Bedre modstand mod pH-udsving
- Overholder USP Klasse VI, EP, REACH, RoHS, ADCF
- Økonomisk
- Uigennemsigtig hvid
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 12.7 mm |
| Materiale | C-Flex |
| Samlet længde (metrisk) | 300 cm |
| Til brug med (applikation) | Til generelle laboratoriebrug, der kræver høj ydeevne og lang levetid |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -40 °C |
| Slangestørrelse | 88 |
| Flowhastighed | 0,02 til 17 l/min. |
| Slange Barb | 1/2 tomme. |
| Højde (metrisk) | 8.8 m |
| Vis mere |