Få mere at vide
Thermo Scientific™ MassRuler DNA Ladders, ready-to-use
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific MassRuler DNA Ladders are designed for quantification and sizing of DNA fragments by agarose gel electrophoresis.
Brand:  Thermo Scientific™ SM0393
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10374380
  • 1094.00 DKK / Pakke med 2
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Thermo Scientific MassRuler DNA Ladders are designed for accurate quantification and sizing of DNA fragments by agarose gel electrophoresis. Individuals DNA fragments are chromatography-purified and calibrated against a standard that guarantees precise quantity of each band.
Højdepunkter
  • Nøjagtig DNA-størrelse og kvantificering -DNA-stigefragmenter kvantificeres spektrofotometrisk
  • Skarpe bånd
  • Let at huske fragmentstørrelser og -mængder
  • Klar til brug - færdigblandet med 6X MassRuler DNA Loading Dye til direkte påfyldning og opbevaring ved stuetemperatur
  • Leveres med ladefarve til prøve-DNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
6X
Bromphenol blå
Ja
Agarose Geler
MassRuler
Agarose
Høj DNA-massestige
1500 til 10000 bp
Bæredygtig emballage
2 x 500μ L
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Katalognummer
Partinummer2830643 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato29/01/2025 KatalognummerSM0393
Partinummer2807432 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato29/01/2025 KatalognummerSM0393
Partinummer2807445 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato29/01/2025 KatalognummerSM0393
Partinummer2893257 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato28/01/2025 KatalognummerSM0393
Partinummer3146695 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato27/01/2025 KatalognummerSM0393
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ MassRuler DNA Ladders, ready-to-use > 1500 til 10000 bp, 42,2 ng/μ L