Få mere at vide
Thermo Scientific™ Massespektrometri-kompatible tværbindere
Artikelnummer. 17757463 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Oversigt:
DSPP
TBDSPP
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt
17757463 TBDSPP
17747463 DSPP
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17757463 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A52287
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Add to basket
Forbedre massespektrometridetektion af tværbundne proteiner og interaktioner med DSPP og TBDSPP heterotrifunktionelle tværbindere.
Kemisk tværbinding i kombination med massespektrometri er en kraftfuld metode til at forbedre proteinkarakterisering og identificere protein-protein-interaktioner. Denne metode er blevet anvendt på rekombinante og native proteinkomplekser og for nylig på helcellelysater eller intakte encellede organismer i bestræbelserne på at identificere protein-protein-interaktioner på globalt plan. Berigelsesegenskaben ved DSPP og TBDSPP forbedrer detektion af tværbundne proteiner ved at reducere prøvekompleksiteten gennem adskillelse af tværbundne fra ikke-tværbundne peptider.
•Tri-funktionel tværbinder: NHS ester (begge ender), phosphonsyre (DSPP) eller phosphonat ester (TBDSPP) i spaceren til berigelse
• Krystallinske reagenser med høj renhed til proteinstruktur og interaktionskarakterisering
• Membran-permeable version (TBDSPP) til intracellulær tværbinding
• Kan beriges med Fe-NTA IMAC eller TiO 2 MOAC
DSPP (disuccinimidyl phenyl phosphonsyre, PhoX) og TBDSPP (tert-butyl disuccinimidyl phenyl phosphonat, tBu-PhoX) er phospho-berigede tværbindere, der indeholder en amin-reaktiv N-hydroxysuccinimid (NHS) ester med en 7-atomarm ende af en phosphonsyregruppe (DSPP) eller fosfonatester (TBDSPP) til berigelse. Begge reagerer effektivt med primære amingrupper (-NH2) i pH 7 –9 buffere for at danne stabile amidbindinger. Phosphonsyre- eller phosphonatestergrupperne kan derefter anvendes til at berige tværbundne peptider under anvendelse af immobiliseret metalaffinitetskromatografi (IMAC) eller metaloxidaffinitetskromatografi (MOAC).
Af de to berigelige MS-tværbindingsmidler er DSPP mere vandopløseligt end TBDSPP og er bedre til in vitro-tværbinding, simple oprensede proteiner og proteinkomplekser. TBDSPP er bedre til intracellulær tværbinding på grund af øget membranpermeabilitet. Selvom begge tværbindere kan beriges ved anvendelse af traditionelle phosphopeptidmetoder, skal TBDSPP tværbundne peptider først inkuberes med TFA for at fjerne tert-butylbeskyttelsesgrupperne. TBDSPP-phosphonsyregruppen (efter syrespaltning) er ikke et substrat for phosphataser, hvilket giver mulighed for fjernelse af endogene phosphopeptider i prøver før berigelse.
Bemærk: Til højopløsningsanalyse af de tværbundne peptider er den anbefalede LC-kolonne for Nanospray Flex-kilden Acclaim PepMap 100 C18 LC-søjle (kat. nr. 164940 eller 164568). For EASY-Spray-kilden er den anbefalede LC-kolonne EASY-Spray C18 LC-kolonnen (kat. nr. ES900 eller ES904).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk reaktivitet Amin-amin
Spaltbar Nej
Oversigt TBDSPP
Molekylvægt (g/mol) 552.46
PEGyleret Nej
Renhed >90%
Afstandsarmslængde 4,3 Å
Indhold og opbevaring Opbevares ved modtagelse ved -20 °C beskyttet mod fugt.
Cellepermeabilitet Ja
Produktlinje MS-reagenser
Mærkningsmetode Kemisk mærkning
Tværbinder type Homotrifunktionel
Reaktiv del NHS Ester
Afstandsstykke Kort (<10 Å)
Form Fast stof
Mængde 50 mg
Opløselighed DMF, DMSO
Format 96-brønds
Vandopløselig Nej
Produkttype Tværbinder