Beskrivelse
Gibco MarrowMAX Bone Marrow Medium is a fully-supplemented medium developed for the short term culture of bone marrow and other hematopoietic cells for cytogenetic studies and in vitro diagnostic procedures.
Gibco MarrowMAX Knoglemarvsmedium er et fuldt suppleret medium udviklet til korttidsdyrkning af knoglemarv og andre hæmatopoietiske celler til cytogenetiske undersøgelser og in vitro -diagnostiske procedurer.
MarrowMAX Knoglemarv Medium funktioner:
- Overlegen ydeevne
- Klar til brug format
- Kvalitets- og ydeevnetest
- Unik, optimeret formulering
Overlegen ydeevne
MarrowMAX Bone Marrow Medium udkonkurrerer andre kommercielt tilgængelige medier, der indeholder Giant Cell Tumor (GCT) konditionerede medier, hvilket giver ensartet ydeevne med et højere mitotisk indeks og overlegen kromosomal morfologi.
Klar til brug format
MarrowMAX Bone Marrow Medium er et frosset, 1X medium, klar til brug ved optøning. Der kræves ingen tilskud. Optøet medium kan opbevares ved 2 –8 °C i op til 60 dage.
Kvalitets- og ydeevnetest
Hver en masse MarrowMAX Bone Marrow Medium er præstationstestet af et certificeret amerikansk cytogenetisk referencelaboratorium for at sikre konsekvent overlegen ydeevne. Knoglemarvsceller fra aspiratet fra en normal voksen donor dyrkes i 24 timer i MarrowMAX Knoglemarvsmedium før måling af mitotisk indeks og kromosombåndopløsning. Derudover skal hvert parti bestå en sterilitetstest før frigivelse.
Unik, optimeret formulering
MarrowMAX Bone Marrow Medium er et optimeret RPMI 1640 medium, suppleret med Fetal Bovine Serum (FBS), gentamicin og L-glutamin. Det indeholder også et nyt humant stromalcelle-konditioneret medium, der består af en unik blanding af hæmatopoietiske vækstfaktorer. MarrowMAX Knoglemarvsmedium indeholder ikke GCT-konditioneret medium.
cGMP-produktion og kvalitetssystem
MarrowMAX Bone Marrow Medium er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Grand Island, New York. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Tøris
Overholdelse
Fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, der er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Frosset |
| Produkttype | Knoglemarv medium |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | Glutamin |
| Mængde | 100 ml |
| Grønne funktioner | ACT Ecolabel (Silver) |