Få mere at vide
Gibco™ MarrowMAX™ Knoglemarv medium
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11579716 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11579716 100 ml 100ml
11380882 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11579716 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 12260014
Fokus på regenerativ terapi
Brug rabatkode 28027
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-09-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fuldt suppleret MarrowMAX™ Knoglemarv Medium til kortvarig dyrkning af knoglemarv og andre hæmatopoietiske celler til cytogenetiske undersøgelser og in vitro diagnostiske procedurer.
Gibco MarrowMAX Bone Marrow Medium is a fully-supplemented medium developed for the short term culture of bone marrow and other hematopoietic cells for cytogenetic studies and in vitro diagnostic procedures.
Gibco MarrowMAX Knoglemarvsmedium er et fuldt suppleret medium udviklet til korttidsdyrkning af knoglemarv og andre hæmatopoietiske celler til cytogenetiske undersøgelser og in vitro -diagnostiske procedurer.
MarrowMAX Knoglemarv Medium funktioner:
  • Overlegen ydeevne
  • Klar til brug format
  • Kvalitets- og ydeevnetest
  • Unik, optimeret formulering
Overlegen ydeevne
MarrowMAX Bone Marrow Medium udkonkurrerer andre kommercielt tilgængelige medier, der indeholder Giant Cell Tumor (GCT) konditionerede medier, hvilket giver ensartet ydeevne med et højere mitotisk indeks og overlegen kromosomal morfologi.
Klar til brug format
MarrowMAX Bone Marrow Medium er et frosset, 1X medium, klar til brug ved optøning. Der kræves ingen tilskud. Optøet medium kan opbevares ved 2 –8 °C i op til 60 dage.
Kvalitets- og ydeevnetest
Hver en masse MarrowMAX Bone Marrow Medium er præstationstestet af et certificeret amerikansk cytogenetisk referencelaboratorium for at sikre konsekvent overlegen ydeevne. Knoglemarvsceller fra aspiratet fra en normal voksen donor dyrkes i 24 timer i MarrowMAX Knoglemarvsmedium før måling af mitotisk indeks og kromosombåndopløsning. Derudover skal hvert parti bestå en sterilitetstest før frigivelse.
Unik, optimeret formulering
MarrowMAX Bone Marrow Medium er et optimeret RPMI 1640 medium, suppleret med Fetal Bovine Serum (FBS), gentamicin og L-glutamin. Det indeholder også et nyt humant stromalcelle-konditioneret medium, der består af en unik blanding af hæmatopoietiske vækstfaktorer. MarrowMAX Knoglemarvsmedium indeholder ikke GCT-konditioneret medium.
cGMP-produktion og kvalitetssystem
MarrowMAX Bone Marrow Medium er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Grand Island, New York. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Tøris
Overholdelse
Fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, der er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Frosset
Produkttype Knoglemarv medium
Sterilitet Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Glutamin
Mængde 100 ml
Grønne funktioner ACT Ecolabel (Silver)