missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Mapracorat, MedChemExpress

Artikelnummer. 16488807
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16488807 5 mg 5mg
16446218 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16488807 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14864

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Mapracorat is a novel non-steroidal selective glucocorticoid receptor agonist.

Mapracorat is a novel non-steroidal selective glucocorticoid receptor agonist.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Mapracorat
CAS 887375-26-0
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H26F4N2O2
Mængde 5 mg
Synonym ZK-245186 BOL-303242X
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 33.6 mg/mL (72.65 mM)
SMIL CC(C)(C1=C(OCC2)C2=CC(F)=C1)C[C@@](O)(CNC3=C4C=CC(C)=NC4=CC=C3)C(F)(F)F
Molekylvægt (g/mol) 462.48
Formel vægt 462.48
Procent renhed 94.09%
Grad Research
Fysisk form Solid
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.