Få mere at vide
MAPK13-IN-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16493647
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16493647 50 mg
16477638 10 mg
16457546 100 mg
16450108 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16493647 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY18850
MedChemExpress MPAK13-IN-1 is a MAPK13 (p38δ) inhibitor, with an IC50 of 620 nM.
MPAK13-IN-1 is a MAPK13 (p38δ) inhibitor, with an IC50 of 620 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MAPK13-IN-1
CAS 229002-10-2
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H23N5O2
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 250 mg/mL (684.13 mM)
SMIL O=C(NC1=CC=C(OC2=CC=NC=C2)C=C1)NC3=CC(C(C)(C)C)=NN3C
Molekylvægt (g/mol) 365.43
Formel vægt 365.43
Procent renhed 99.63%
Grad Research
Fysisk form Solid