missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Mapenterol Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 17952485
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17952485 25 mg
17982125 10 mg
17903495 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17952485 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM18700025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 54238-51-6
Molekylær formel C14 H20 Cl F3 N2 O . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 361.23
Synonym Benzenemethanol, 4-amino-3-chloro-α-[[(1,1-dimethylpropyl)amino]methyl]-5-(trifluoromethyl)-, hydrochloride (1:1), Benzenemethanol, 4-amino-3-chloro-α-[[(1,1-dimethylpropyl)amino]methyl]-5-(trifluoromethyl)-, monohydrochloride (9CI), 4-Amino-3-chloro-α-[[(1,1-dimethylpropyl)amino]methyl]-5-(trifluoromethyl)benzenemethanol hydrochloride (1:1), Mapenterol hydrochloride
IUPAC navn 1-[4-amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2-(2-methylbutan-2-ylamino)ethanol;hydrochloride
SMIL Cl.CCC(C)(C)NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(c1)C(F)(F)F

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Mapenterol hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C14H20ClF3N2O.ClH/c1-4-13(2,3)20-7-11(21)8-5-9(14(16,17)18)12(19)10(15)6-8;/h5-6,11,20-21H,4,7,19H2,1-3H3;1H
Formel vægt 360.0983
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.