Få mere at vide
MAO-IN-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16473089
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16473089 1 mg -
16470109 10 mg -
16422308 5 mg 5mg
16400636 20 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16473089 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYU00015
MedChemExpress MAO-IN-1 is a monoamine oxidase B (MAO B) inhibitor with an IC50 of 20 nM.
MAO-IN-1 is a monoamine oxidase B (MAO B) inhibitor with an IC50 of 20 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MAO-IN-1
CAS 124991-40-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H19ClO4
Mængde 1 mg
SMIL O[C@@H](COC)COC1=CC=C(OCC2=CC=CC(Cl)=C2)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 322.78
Formel vægt 322.78
Procent renhed 99.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation