Få mere at vide
Manidipine dihydrochloride, Thermo Scientific™
Calcium channel blocker
835.83 DKK - 3417.96 DKK
Kemiske identifikatorer
| CAS | 89226-75-5 |
|---|---|
| Molekylær formel | C35H40Cl2N4O6 |
| Molekylvægt (g/mol) | 683.627 |
| MDL nummer | MFCD00896434 |
| InChI nøgle | JINNGBXKBDUGQT-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | manidipine hydrochloride |
| PubChem CID | 150762 |
| IUPAC navn | 5-O-[2-(4-benzhydrylpiperazin-1-yl)ethyl] 3-O-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate;dihydrochloride |
| SMIL | CC1=C(C(C(=C(N1)C)C(=O)OCCN2CCN(CC2)C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)C5=CC(=CC=C5)[N+](=O)[O-])C(=O)OC.Cl.Cl |
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
15463269
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60496.MB |
25mg |
835.83 DKK
25mg |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
|
15483269
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60496.MD |
250mg |
3417.96 DKK
250mg |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiske identifikatorer
| 89226-75-5 | |
| 683.627 | |
| JINNGBXKBDUGQT-UHFFFAOYSA-N | |
| 150762 | |
| CC1=C(C(C(=C(N1)C)C(=O)OCCN2CCN(CC2)C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)C5=CC(=CC=C5)[N+](=O)[O-])C(=O)OC.Cl.Cl |
| C35H40Cl2N4O6 | |
| MFCD00896434 | |
| manidipine hydrochloride | |
| 5-O-[2-(4-benzhydrylpiperazin-1-yl)ethyl] 3-O-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate;dihydrochloride |
Tekniske data
| Manidipine dihydrochloride | |
| C35H40Cl2N4O6 | |
| UN2811 | |
| manidipine hydrochloride | |
| JINNGBXKBDUGQT-UHFFFAOYSA-N | |
| 5-O-[2-(4-benzhydrylpiperazin-1-yl)ethyl] 3-O-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate;dihydrochloride | |
| 150762 |
| 89226-75-5 | |
| MFCD00896434 | |
| 14,5743 | |
| Soluble in DMSO; Slightly soluble in water and ethanol /n | |
| CC1=C(C(C(=C(N1)C)C(=O)OCCN2CCN(CC2)C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)C5=CC(=CC=C5)[N+](=O)[O-])C(=O)OC.Cl.Cl | |
| 683.627 | |
| 683.63 |
Sikkerhed og håndtering
GHS H Statement
H301
Toxic if swallowed.
P264b-P270-P301+P310-P330-P501c
H301
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Anbefalet opbevaring : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.