Få mere at vide
Manidipine dihydrochloride, Thermo Scientific™
Calcium channel blocker
Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar J60496.MB
Mængde 25mg
 Se flere versioner af dette produkt
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Produktkode 15463269
  • 835.83 DKK / 25mg
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
89226-75-5
683.627
JINNGBXKBDUGQT-UHFFFAOYSA-N
150762
CC1=C(C(C(=C(N1)C)C(=O)OCCN2CCN(CC2)C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)C5=CC(=CC=C5)[N+](=O)[O-])C(=O)OC.Cl.Cl
C35H40Cl2N4O6
MFCD00896434
manidipine hydrochloride
5-O-[2-(4-benzhydrylpiperazin-1-yl)ethyl] 3-O-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate;dihydrochloride
Tekniske data
Manidipine dihydrochloride
C35H40Cl2N4O6
25mg
14,5743
Soluble in DMSO; Slightly soluble in water and ethanol /n
CC1=C(C(C(=C(N1)C)C(=O)OCCN2CCN(CC2)C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)C5=CC(=CC=C5)[N+](=O)[O-])C(=O)OC.Cl.Cl
683.627
683.63
89226-75-5
MFCD00896434
UN2811
manidipine hydrochloride
JINNGBXKBDUGQT-UHFFFAOYSA-N
5-O-[2-(4-benzhydrylpiperazin-1-yl)ethyl] 3-O-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate;dihydrochloride
150762