Få mere at vide
Manganese(II) sulfide, 99.9% (metals basis) Artikelnummer.: 11347567
Manganese(II) sulfide, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. 11347567
25 g, 25g
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11347567
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012835.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 18820-29-6 | MnS | 87.00 g/mol
det bruges som mellemprodukt i kemisk forskning& farmaceutisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18820-29-6
Molekylær formel MnS
Molekylvægt (g/mol) 87.00
MDL nummer MFCD00014210
InChI nøgle VCTOKJRTAUILIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym manganese sulfide, manganese ii sulfide, manganous sulfide, manganese sulphide, manganese 2+ sulfide, 12687-82-0 cpd with unspecified mf, manganese ii sulfide, ∼100 mesh particle sizeVis mereVis mindre
PubChem CID 87809
SMIL [S--].[Mn++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese(II) sulfide
Smeltepunkt 1610°C (decomposition)
Farve Grøn
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.9% (Metal basis)
Opløselighedsinformation It is soluble in water. 0.47mg/100 mL (18°C).
IUPAC navn mangan(2+)sulfandiid
Formel vægt 87
Udseende Green powder
Tæthed 3.99
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerP25L004 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato27/03/2025 Artikelnummer012835.14,012835.06,012835.22
PartinummerN05K031 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato16/02/2024 Artikelnummer012835.14,012835.06,012835.22
PartinummerW25J041 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato04/10/2023 Artikelnummer012835.14,012835.06,012835.22
PartinummerR23I031 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato01/06/2022 Artikelnummer012835.14,012835.06,012835.22
PartinummerN10I012 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato12/04/2022 Artikelnummer012835.14,012835.06,012835.22
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Manganese(II) sulfide, 99.9% (metals basis) >