Få mere at vide
Manganese(II) sulfide, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. 11357567
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11357567 5 g 5g
11347567 25 g 25g
11337567 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11357567 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012835.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18820-29-6 | MnS | 87.00 g/mol
det bruges som mellemprodukt i kemisk forskning& farmaceutisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18820-29-6
Molekylær formel MnS
Molekylvægt (g/mol) 87.00
MDL nummer MFCD00014210
InChI nøgle VCTOKJRTAUILIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym manganese sulfide, manganese ii sulfide, manganous sulfide, manganese sulphide, manganese 2+ sulfide, 12687-82-0 cpd with unspecified mf, manganese ii sulfide, ∼100 mesh particle size
PubChem CID 87809
SMIL [S--].[Mn++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese(II) sulfide
Smeltepunkt 1610°C (decomposition)
Farve Grøn
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.9% (Metal basis)
Opløselighedsinformation It is soluble in water. 0.47mg/100 mL (18°C).
IUPAC navn sulfanylidenmangan
Formel vægt 87
Udseende Green powder
Tæthed 3.99 g/cm3 at 20°C