Få mere at vide
Manganese(II) sulfate tetrahydrate, 99% (metals basis)
Artikelnummer. p-7026208
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 11489577
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22081.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10101-68-5 | H8MnO8S | 223.054 g/mol
Mangan(II)sulfattetrahydrat er et essentielt mineral, der bruges i kapsel-, tablet- og flydende form, som giver essentielle næringsstoffer som vitamin, protein og lignende næringsstoffer. Det gennemgår elektrolyse for at give mangandioxid. Ved oxidation giver det kemisk mangandioxid (CMD ) og finder anvendelse i tørcellebatterier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Mangan(II)sulfattetrahydrat er et essentielt mineral, der anvendes i kapsel-, tablet- og flydende form, som giver essentielle næringsstoffer som vitamin, protein og lignende næringsstoffer. Det gennemgår elektrolyse for at give mangandioxid. Ved oxidation giver det kemisk mangandioxid (CMD ) og finder anvendelse i tørcellebatterier.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Noter
Taber alt vand ved 400-450° . Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10101-68-5
Molekylær formel H8MnO8S
Molekylvægt (g/mol) 223.054
MDL nummer MFCD00149160
InChI nøgle CDUFCUKTJFSWPL-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese sulfate tetrahydrate, manganese ii sulfate tetrahydrate, unii-f46lh60l4m, manganese sulphate, tetrahydrate, mnso4.4h2o, acmc-1c6k2, mn.so4.4h2o, manganese 2+ sulfate tetrahydrate, manganese ii sulphate tetrahydrate
PubChem CID 22572548
ChEBI CHEBI:86358
IUPAC navn mangan(2+);sulfat;tetrahydrat
SMIL O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Mn+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese(II) sulfate tetrahydrate
Mængde 100 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel MnSO4·4H2O
FN nummer UN3077
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 223.06 (151.00 Anhydrous)
Procent renhed 99%
Følsomhed Hygroscopic
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Manganese(II) sulfate tetrahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sulfuric acid, manganese(2+) salt tetrahydrate, Manganese(II) sulfate