Få mere at vide
Mangan(II) sulfattetrahydrat, 99% (metalbasis)
Beskrivelse
Mangan(II)sulfattetrahydrat er et essentielt mineral, der bruges i kapsel-, tablet- og flydende form, som giver essentielle næringsstoffer som vitamin, protein og lignende næringsstoffer. Det gennemgår elektrolyse for at give mangandioxid. Ved oxidation giver det kemisk mangandioxid (CMD ) og finder anvendelse i tørcellebatterier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Mangan(II)sulfattetrahydrat er et essentielt mineral, der anvendes i kapsel-, tablet- og flydende form, som giver essentielle næringsstoffer som vitamin, protein og lignende næringsstoffer. Det gennemgår elektrolyse for at give mangandioxid. Ved oxidation giver det kemisk mangandioxid (CMD ) og finder anvendelse i tørcellebatterier.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Noter
Taber alt vand ved 400-450° . Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Manganese(II) sulfate tetrahydrate |
| Mængde | 100 g |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Lineær formel | MnSO4·4H2O |
| FN nummer | UN3077 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 223,06 (151,00 Vandfri) |
| Procent renhed | 99% |
Sikkerhed og håndtering
- Manganese(II) sulfate tetrahydrate
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Sulfuric acid, manganese(2+) salt tetrahydrate, Manganese(II) sulfate