Få mere at vide
Mangan(II)carbonat, Puratronic™ , 99,985 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11335057
Mangan(II)carbonat, Puratronic™ , 99,985 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11335057
25 g, 25g
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11335057
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040756.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 598-62-9 | CMnO3 | 114.946 g/mol
Mangan(II)carbonat bruges til fremstilling af mangandioxid til tørcellebatterier og til ferriter, som et tilsætningsstof til plantegødning for at helbrede manganmangel af afgrøder. Det bruges også i helsekost, i keramik som glasurfarve og flusmiddel, og i betonpletter og som hæmatin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 598-62-9
Molekylær formel CMnO3
Molekylvægt (g/mol) 114.946
MDL nummer MFCD00011116
InChI nøgle XMWCXZJXESXBBY-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese carbonate, manganese ii carbonate, manganous carbonate, manganese 2+ carbonate, natural rhodochrosite, manganese carbonate 1:1, rhodochrosite, manganese carbonate mnco3, unii-9zv57512zm, ccris 3660Vis mereVis mindre
PubChem CID 11726
IUPAC navn mangan(2+);carbonat
SMIL C(=O)([O-])[O-].[Mn+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese(II) carbonate
Smeltepunkt 350°C (decomposition)
Farve Brun til Violet
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.99% (metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water(0.065g/L),dilute inorganic acids. Insoluble alcohol.
Formel vægt 114.95
Lugt Odorless
Udseende Light brown to violet powder
Tæthed 3.125
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
4 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer22339 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/12/2021 Artikelnummer040756.06,040756.22,040756.14
Partinummer23999 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/12/2021 Artikelnummer040756.06,040756.22,040756.14
Partinummer23276 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/12/2021 Artikelnummer040756.06,040756.22,040756.14
Partinummer24070 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/12/2021 Artikelnummer040756.06,040756.22,040756.14
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Mangan(II)carbonat, Puratronic™ , 99,985 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals >